Trimethyl-4-phosphonocrotonate mixture E/Z ≥90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12399.09
A12399.18
A12399.09EA
705
PLN
A12399.09
A12399.18
Trimethyl-4-phosphonocrotonate mixture E/Z ≥90%
Trimethyl-4-phosphonocrotonate
Purity: 90+%
CAS No.: 86120-40-3
Molecular Formula: C7H13O5P
Formula Weight: 208.15
Boiling Point: 123-124°/1mm
Beilstein Reference: 4987133
MDL No.: MFCD00051564
Formuła:
C₇H₁₃O₅P MW: 208.15 g/mol Temp. Wrzenia: 123…124 °C (1 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051564 Numer CAS: 86120-40-3 |