L-serine methyl ester hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
H-Ser-OMe.HCl
A12355.06
A12355.14
A12355.22
A12355.06EA
339
PLN
A12355.06
A12355.14
A12355.22
L-serine methyl ester hydrochloride 98%
L-serine methyl ester hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 5680-80-8
Molecular Formula: C4H9NO3.HCl
Formula Weight: 155.58
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 155° dec.
Beilstein Reference: 3559591
Optical Rotation: +5° (c=2 in methanol)
MDL No.: MFCD00063680
Formuła:
C₄H₉NO₃ MW: 155.58 g/mol Temp. topnienia: 155 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD00063680 Numer CAS: 5680-80-8 Numer WE (dawny EINECS): 227-140-7 |