6-Mercaptopurine monohydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
6-Purinethiol monohydrate, 6-Mercaptopurine hydrate, 7H-Purine-6-thiol hydrate, 6-Thiohypoxanthine monohydrate
A12197.03
A12197.06
A12197.14
A12197.03EA
214
PLN
A12197.03
A12197.06
A12197.14
6-Mercaptopurine monohydrate 98%
6-Mercaptopurine monohydrate
Purity: 98%
CAS No.: 6112-76-1
Molecular Formula: C5H4N4S.H2O
Formula Weight: 170.19 (152.17anhy)
Melting Point: ca 315° dec.
Beilstein Reference: 4012091
MDL No.: MFCD03854445
Formuła:
C₅H₄N₄S·H₂O MW: 170.19 g/mol (152.17 anhy) Temp. topnienia: ∼ 315 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03854445 Numer CAS: 6112-76-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-037-4 |