Ethyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl 4-Oxo-3-piperidinecarboxylate HCl, 4-Oxo-3-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, 3-Ethoxycarbonyl-4-piperidone Hydrochloride, Ethyl 4-piperidone-3-carboxylate hydrochloride, 3-Carbethoxy-4-piperidone hydrochloride, Ethyl 4-Oxo-3-piperidinecarboxylate Hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 4644-61-5
Molecular Formula: C8H13NO3.HCl
Formula Weight: 207.66
Melting Point: ca 172° dec.
Beilstein Reference: 3711279
MDL No.: MFCD00043267
Formuła:
C₈H₁₃NO₃ MW: 207.65 g/mol Temp. topnienia: ∼ 172 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00043267 Numer CAS: 4644-61-5 Numer WE (dawny EINECS): 225-073-8 |