Pivalonitrile ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12011.14
A12011.22
A12011.14EA
495
PLN
A12011.14
A12011.22
Pivalonitrile ≥98%
Pivalonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 630-18-2
Molecular Formula: (CH3)3CCN
Formula Weight: 83.13
Flash Point: 4°(39°F)
Odour: Odourless
Melting Point: 16-18°
Boiling Point: 105-106°
UN No.: UN3273
MDL No.: MFCD00001847
Formuła:
C₅H₉N Temp. Wrzenia: 105…106 °C Temp. topnienia: 16…18 °C Gęstość: 0,757 Temp. Zapłonu: 4 °C (39 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001847 Numer CAS: 630-18-2 Numer WE (dawny EINECS): 211-133-0 ADR: 3,II |