Azure II
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11777.09
A11777.18
A11777.09EA
274
PLN
A11777.09
A11777.18
Azure II
Azure II
CAS No.: 37247-10-2
MDL No.: MFCD00080716
Formuła:
C₁₆H₁₈N₃S·C₁₅H₁₆N₃S·2Cl Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00080716 Numer CAS: 37247-10-2 |