5-Hydantoin acetic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11731.06
A11731.14
A11731.06EA
268
PLN
A11731.06
A11731.14
5-Hydantoin acetic acid 98%
5-Hydantoin acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 5427-26-9
Molecular Formula: C5H6N2O4
Formula Weight: 158.11
Melting Point: ca 217° dec.
Beilstein Reference: 83035
MDL No.: MFCD00005267
Formuła:
C₅H₆N₂O₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005267 Numer CAS: 5427-26-9 Numer WE (dawny EINECS): 226-574-4 |