Sodium-DL-3-hydroxybutyrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Sodium 3-hydroxybutanoate, DL-3-Hydroxybutyric acid Sodium salt
A11613.06
A11613.14
A11613.06EA
305
PLN
A11613.06
A11613.14
Sodium-DL-3-hydroxybutyrate 98%
Sodium-DL-3-hydroxybutyrate
Purity: 98%
CAS No.: 150-83-4
Molecular Formula: C4H7NaO3
Formula Weight: 126.09
Melting Point: 161-167°
Beilstein Reference: 4824866
MDL No.: MFCD00016716
Formuła:
C₄H₈O₃ MW: 126.09 g/mol Temp. topnienia: 161…167 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016716 Numer CAS: 150-83-4 Numer WE (dawny EINECS): 205-774-5 |