Drukuj
Methyl-ɑ-D-mannopyranoside ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A11533.14 A11533.22
A11533.14EA 369 PLN
A11533.14 A11533.22
Methyl-ɑ-D-mannopyranoside ≥99%
Methyl-alpha-D-mannopyranoside
Purity: 99% CAS No.: 617-04-9 Molecular Formula: C7H14O6 Formula Weight: 194.18 Melting Point: 193-196° Beilstein Reference: 81566 Optical Rotation: +79° (c=10 in water) MDL No.: MFCD00063262
Formuła: C₇H₁₄O₆
Temp. topnienia: 193…196 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063262
Numer CAS: 617-04-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-502-3