(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11455.09
A11455.18
A11455.09EA
499
PLN
A11455.09
A11455.18
(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride 98%
(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 7524-50-7
Molecular Formula: C10H13NO2.HCl
Formula Weight: 215.68
Melting Point: 158-162°
Beilstein Reference: 3597948
Optical Rotation: +37° (c=2 in ethanol)
MDL No.: MFCD00012489
Formuła:
C₁₀H₁₄ClNO₂ Temp. topnienia: 158…162 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012489 Numer CAS: 7524-50-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-383-4 |