p-Toluenesulphinic acid sodium salt, (max. 5% H₂O) 97% (dry weight)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11430.14
A11430.22
A11430.36
A11430.14EA
276
PLN
A11430.14
A11430.22
A11430.36
p-Toluenesulphinic acid sodium salt, (max. 5% H₂O) 97% (dry weight)
p-Toluenesulphinic acid sodium salt
Purity: 97%
CAS No.: 824-79-3
Molecular Formula: C7H7NaO2S
Formula Weight: 178.19
Melting Point:
Formuła:
C₇H₇NaO₂S Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149640 Numer CAS: 824-79-3 Numer WE (dawny EINECS): 212-538-5 |