2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)acetonitrile 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-(Benzo[d]thiazol-2-yl)acetonitrile
A11343.06
A11343.14
A11343.06EA
492
PLN
A11343.06
A11343.14
2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)acetonitrile 98%
2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)acetonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 56278-50-3
Molecular Formula: C9H6N2S
Formula Weight: 174.23
Melting Point: 99-103°
Beilstein Reference: 128460
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00051633
Formuła:
C₉H₆N₂S Temp. topnienia: 99…103 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051633 Numer CAS: 56278-50-3 ADR: 6.1,III |