4-Methoxy-3-buten-2-one 90%, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
4-Methoxybut-3-en-2-one
A11235.09
A11235.18
A11235.30
A11235.09EA
400
PLN
A11235.09
A11235.18
A11235.30
4-Methoxy-3-buten-2-one 90%, tech.
4-Methoxy-3-buten-2-one
Purity: 90%
CAS No.: 4652-27-1
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4650
Boiling Point: 66-69°/12mm
Beilstein Reference: 1741053
MDL No.: MFCD00008778
Formuła:
C₅H₈O₂ Temp. Wrzenia: 66…69 °C (12 mmHg) Gęstość: 0,990 Temp. Zapłonu: 63 °C (145 °F) Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD00008778 Numer CAS: 4652-27-1 Numer WE (dawny EINECS): 225-087-4 |