(1H-Benzoimidazol-2-ylsulphanyl)acetic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11221.06
A11221.14
A11221.06EA
463
PLN
A11221.06
A11221.14
(1H-Benzoimidazol-2-ylsulphanyl)acetic acid 98%
(1H-Benzoimidazol-2-ylsulphanyl)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 3042-00-0
Molecular Formula: C9H8N2O2S
Formula Weight: 208.24
Melting Point: ca 215° dec.
Beilstein Reference: 11825
MDL No.: MFCD00022673
Formuła:
C₉H₈N₂O₂S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00022673 Numer CAS: 3042-00-0 |