1-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11163.09
A11163.18
A11163.30
A11163.09EA
407
PLN
A11163.09
A11163.18
A11163.30
1-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde 98%
1-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 1192-58-1
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.5610
Boiling Point: 88-90°/22mm
Beilstein Reference: 107811
MDL No.: MFCD00003087
Formuła:
C₆H₇NO Temp. Wrzenia: 88…90 °C (22 mmHg) Gęstość: 1,074 Temp. Zapłonu: 72 °C (161 °F) |
Numer MDL:
MFCD00003087 Numer CAS: 1192-58-1 Numer WE (dawny EINECS): 214-755-0 |