4-Oxo-4-phenyl-2-butenoic acid predominantly trans 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11147.06
A11147.14
A11147.22
A11147.06EA
744
PLN
A11147.06
A11147.14
A11147.22
4-Oxo-4-phenyl-2-butenoic acid predominantly trans 97%
4-Oxo-4-phenyl-2-butenoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 583-06-2
Molecular Formula: C10H8O3
Formula Weight: 176.17
Odour: Odourless
Melting Point: 93-97°
Beilstein Reference: 1817876
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00014015
Formuła:
C₁₀H₈O₃ Temp. topnienia: 93…97 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014015 Numer CAS: 583-06-2 Numer WE (dawny EINECS): 209-496-5 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |