3,3'-Oxydipropionitrile 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Bis(2-cyanoethyl) Ether
A11005.09
A11005.18
A11005.09EA
394
PLN
A11005.09
A11005.18
3,3'-Oxydipropionitrile 98%
3,3'-Oxydipropionitrile
Purity: 98%
CAS No.: 1656-48-0
Molecular Formula: O(CH2CH2CN)2
Formula Weight: 124.11
Flash Point:
Formuła:
C₆H₈N₂O MW: 124.14 g/mol Temp. Wrzenia: 119…121 °C (1 mmHg) Gęstość: 1.043 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001960 Numer CAS: 1656-48-0 Numer WE (dawny EINECS): 216-750-9 |