Triethyl-4-phosphonocrotonate cis- and trans-mixture 94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl 4-(diethoxyphosphoryl)crotonate
A10995.09
A10995.14
A10995.09EA
815
PLN
A10995.09
A10995.14
Triethyl-4-phosphonocrotonate cis- and trans-mixture 94%
Triethyl-4-phosphonocrotonate
Purity: 94%
CAS No.: 10236-14-3
Molecular Formula: C10H19O5P
Formula Weight: 250.23
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₁₉O₅P Temp. Wrzenia: 133…135 °C (0,4 mmHg) Gęstość: 1,130 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009192 Numer CAS: 10236-14-3 |