Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride (mixture of isomers), tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Methylnadic Anhydride, Methylnadic anhydride, Nadic Methyl Anhydride, Methyl-3,6-endomethylenetetrahydrophthalic Anhydride
A10982.36
A10982.0E
A10982.36EA
883
PLN
A10982.36
A10982.0E
Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride (mixture of isomers), tech.
Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride (mixture of isomers)
CAS No.: 25134-21-8
Molecular Formula: C10H10O3
Formula Weight: 178.19
Flash Point: 135°(275°F)
Refractive Index: 1.5052
Boiling Point: 137-140°/10mm
MDL No.: MFCD00167036
Formuła:
C₁₀H₁₀O₃ Temp. Wrzenia: 137…140 °C (10 mmHg) Gęstość: 1,232 Temp. Zapłonu: 135 °C (275 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00167036 Numer CAS: 25134-21-8 Numer WE (dawny EINECS): 246-644-8 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |