Drukuj
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: EDC Methiodide, 3-(((Ethylimino)methylene)amino)-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium iodide, 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylcarbodiimide Methiodide
A10962.03 A10962.06 A10962.14
A10962.03EA 252 PLN
A10962.03 A10962.06 A10962.14
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide 98%
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide
Purity: 98% CAS No.: 22572-40-3 Molecular Formula: CH3CH2N=C=N(CH2)3N(CH3)3I Formula Weight: 297.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 90-92° Beilstein Reference: 4162760 MDL No.: MFCD00011833
Formuła: CH₃CH₂N=C=N(CH₂)₃N(CH₃)₃I
Temp. topnienia: 90…92 °C
Numer MDL: MFCD00011833
Numer CAS: 22572-40-3
Numer WE (dawny EINECS): 245-095-1