Drukuj
2,4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Dimethylpyrimidin-4-ol, 2,6-Dimethyl-4-pyrimidinol, 6-Hydroxy-2,4-dimethylpyrimidine
A10960.06 A10960.14
A10960.06EA 219 PLN
A10960.06 A10960.14
2,4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine 99%
2,4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine
Purity: 99% CAS No.: 6622-92-0 Molecular Formula: C6H8N2O Formula Weight: 124.14 Melting Point: 198-200° Beilstein Reference: 114324 MDL No.: MFCD00006105
Formuła: C₆H₈N₂O
MW: 124.14 g/mol
Temp. topnienia: 198…200 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006105
Numer CAS: 6622-92-0
Numer WE (dawny EINECS): 229-577-9