Phenylglyoxal monohydrate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,2-Dihydroxy-1-phenylethan-1-one, Benzoylformaldehyde, Phenylglyoxal hydrate, 2,2-Dihydroxyacetophenone
A10677.06
A10677.14
A10677.22
A10677.06EA
382
PLN
A10677.06
A10677.14
A10677.22
Phenylglyoxal monohydrate 97%
Phenylglyoxal monohydrate
Purity: 97%
CAS No.: 1075-06-5
Molecular Formula: C8H6O2.H2O
Formula Weight: 152.15 (134.12anhy)
Melting Point: 71-77°
Boiling Point: 142°/125mm
Beilstein Reference: 1854721
MDL No.: MFCD00149499
Formuła:
C₈H₆O₂·H₂O MW: 152.15 g/mol (134.12 anhy) Temp. Wrzenia: 142 °C (125 mmHg) Temp. topnienia: 71…77 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149499 Numer CAS: 1075-06-5 Numer WE (dawny EINECS): 214-036-1 |