3-Chloropropanesulphonyl chloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A10631.09
A10631.18
A10631.30
A10631.09EA
676
PLN
A10631.09
A10631.18
A10631.30
3-Chloropropanesulphonyl chloride ≥98%
3-Chloropropanesulphonyl chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 1633-82-5
Molecular Formula: C3H6Cl2O2S
Formula Weight: 177.05
Flash Point:
Formuła:
C₃H₆Cl₂O₂S Temp. Wrzenia: 70 °C (0,5 mmHg) Gęstość: 1,456 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007463 Numer CAS: 1633-82-5 Numer WE (dawny EINECS): 216-646-3 ADR: 8,II |