Pivalamidine hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10613.14
A10613.06
A10613.14EA
4140
PLN
A10613.14
A10613.06
Pivalamidine hydrochloride 98%
Pivalamidine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 18202-73-8
Molecular Formula: C5H12N2.HCl
Formula Weight: 136.63
Melting Point: 188-193°
Beilstein Reference: 3618865
MDL No.: MFCD00051988
Formuła:
C₅H₁₂N₂ Temp. topnienia: 188…193 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051988 Numer CAS: 18202-73-8 Numer WE (dawny EINECS): 242-091-1 |