Sulphonazo III sodium salt ≥96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A10486.06
A10486.14
A10486.06EA
710
PLN
A10486.06
A10486.14
Sulphonazo III sodium salt ≥96%
Sulphonazo III sodium salt
CAS No.: 68504-35-8
Molecular Formula: C22H12N4Na4O14S4
Formula Weight: 776.57
Melting Point: ≈300°
Beilstein Reference: 1900148
MDL No.: MFCD00003942
Formuła:
C₂₂H₁₆N₄O₁₄S₄ Temp. topnienia: ∼300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003942 Numer CAS: 68504-35-8 Numer WE (dawny EINECS): 270-924-9 |