Cholesteryl chloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Cholesteryl Chloride, (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3-Chloro-10,13-dimethyl-17-((R)-6-methylheptan-2-yl)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene
A10433.14
A10433.22
A10433.14EA
495
PLN
A10433.14
A10433.22
Cholesteryl chloride 98%
Cholesteryl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 910-31-6
Molecular Formula: C27H45Cl
Formula Weight: 405.11
Melting Point: 94-96°
Beilstein Reference: 2703655
Optical Rotation: -26° (c=1 in benzene)
MDL No.: MFCD00003632
Formuła:
C₂₇H₄₅Cl Temp. topnienia: 94…96 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003632 Numer CAS: 910-31-6 Numer WE (dawny EINECS): 213-004-4 |