6-Chlorothiochroman-4-one 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10304.03
A10304.06
A10304.03EA
205
PLN
A10304.03
A10304.06
6-Chlorothiochroman-4-one 98%
6-Chlorothiochroman-4-one
Purity: 98%
CAS No.: 13735-12-1
Molecular Formula: C9H7ClOS
Formula Weight: 198.67
Melting Point: 65-69°
Beilstein Reference: 124621
MDL No.: MFCD00052997
Formuła:
C₉H₇ClOS Temp. topnienia: 65…69 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052997 Numer CAS: 13735-12-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...