4-(4-Methylphenyl)-4-oxobutyric acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Oxo-4-(p-tolyl)butanoic acid, 3-(4-Methylbenzoyl)propionic Acid, 4-(p-Tolyl)-4-oxobutyric Acid
A10290.06
A10290.14
A10290.06EA
304
PLN
A10290.06
A10290.14
4-(4-Methylphenyl)-4-oxobutyric acid 98%
4-(4-Methylphenyl)-4-oxobutyric acid
Purity: 98%
CAS No.: 4619-20-9
Molecular Formula: C11H12O3
Formula Weight: 192.22
Melting Point: 124-128°
Beilstein Reference: 2099653
MDL No.: MFCD00020541
Formuła:
C₁₁H₁₂O₃ Temp. topnienia: 124…128 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00020541 Numer CAS: 4619-20-9 |