Polyethylene, proszek 500 micron, low density
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A10239.22
A10239.0E
A10239.36
A10239.22EA
236
PLN
A10239.22
A10239.0E
A10239.36
Polyethylene, proszek 500 micron, low density
Polyethylene (CAS 9002-88-4)
CAS No.: 9002-88-4
Molecular Formula: (CH2CH2)n
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00084423
Formuła:
(CH₂CH₂)n Gęstość: 0,92 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00084423 Numer CAS: 9002-88-4 Klasyfikacja Merck : 14,7567 |