Atropine sulphate monohydrate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A10236.09
A10236.18
A10236.09EA
420
PLN
A10236.09
A10236.18
Atropine sulphate monohydrate ≥98%
Atropine sulfate monohydrate
Purity: 98+%
CAS No.: 5908-99-6
Molecular Formula: C34H46N2O6.H2SO4.H2O
Formula Weight: 694.84 (676.82anhy)
Melting Point: 187-192°
Beilstein Reference: 6109275
UN No.: UN1544
MDL No.: MFCD00074815
Formuła:
C₁₇H₂₃NO₃ MW: 676.82 g/mol Temp. topnienia: 187…192 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00074815 Numer CAS: 5908-99-6 Numer WE (dawny EINECS): 200-235-0 ADR: 6.1 II |