Drukuj
(S)-Methyl-2-aminopropanoate hydrochloride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A10178.06 A10178.14 A10178.22
A10178.06EA 301 PLN
A10178.06 A10178.14 A10178.22
(S)-Methyl-2-aminopropanoate hydrochloride 99%
(S)-Methyl-2-aminopropanoate hydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 2491-20-5 Molecular Formula: C4H9NO2.HCl Formula Weight: 139.58 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 106-110° Beilstein Reference: 3594033 Optical Rotation: +6.5° (c=10 in methanol) MDL No.: MFCD00063663
Formuła: C₄H₉NO₂·HCl
Temp. topnienia: 106…110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00063663
Numer CAS: 2491-20-5
Numer WE (dawny EINECS): 219-652-4