2-Methyl-3-(2-furyl)propenal 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10125.09
A10125.18
A10125.09EA
310
PLN
A10125.09
A10125.18
2-Methyl-3-(2-furyl)propenal 97%
2-Methyl-3-(2-furyl)propenal
Purity: 97%
CAS No.: 874-66-8
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₈H₈O₂ Temp. Wrzenia: 280…281 °C Gęstość: 1,097 Temp. Zapłonu: >100 °C (212 °F) |
Numer MDL:
MFCD00063240 Numer CAS: 874-66-8 Numer WE (dawny EINECS): 212-866-9 |