Nickel molybdenum oxide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
89938.14
89938.22
89938.14EA
453
PLN
89938.14
89938.22
Nickel molybdenum oxide ≥98%
Nickel molybdenum oxide
Purity: 98%
CAS No.: 14177-55-0
Molecular Formula: NiMoO4
Formula Weight: 218.65
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016255
Formuła:
NiMoO₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016255 Numer CAS: 14177-55-0 Numer WE (dawny EINECS): 238-034-5 |