Zinc molybdate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
89937.06
89937.14
89937.06EA
556
PLN
89937.06
89937.14
Zinc molybdate ≥98%
Zinc molybdate
Purity: 98%
CAS No.: 13767-32-3
Molecular Formula: ZnMoO4
Formula Weight: 225.32
Physical Form: Powder
Melting Point:
Formuła:
MoO₄Zn Temp. topnienia: >700 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049622 Numer CAS: 13767-32-3 Numer WE (dawny EINECS): 237-377-8 |