Tin(II) pyrophosphate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Stannous pyrophosphate
89785.30
89785.18
89785.30EA
1180
PLN
89785.30
89785.18
Tin(II) pyrophosphate
Tin(II) pyrophosphate
CAS No.: 15578-26-4
Molecular Formula: Sn2P2O7
Formula Weight: 411.32
Physical Form: Powder
Density: 4.009
Melting Point: 400° dec.
Solubility: Insoluble in water
MDL No.: MFCD00049544
Formuła:
O₇P₂Sn₂ MW: 411.361 g/mol Temp. topnienia: 400 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 4.009 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049544 Numer CAS: 15578-26-4 Numer WE (dawny EINECS): 239-635-5 |