żel krzemionkowy ≥99.5%, large pore
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
89385.36
89385.A3
89385.36EA
883
PLN
89385.36
89385.A3
żel krzemionkowy ≥99.5%, large pore
żel krzemionkowy
Purity: 99.5%
CAS No.: 63231-67-4
Physical Form: 56 Micron, S.A. 500m2/g, P.V. 0.75cc/g
Appearance: White
MDL No.: MFCD00011232
Formuła:
SiO₂ MW: 60.08 g/mol Temp. Wrzenia: 2230 Temp. topnienia: 1710 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011232 Numer CAS: 63231-67-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4 |