Bis(2,4-pentanedionato)bis(2-propanolato)titanium(IV) ≥75%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
CAS No.: 17927-72-9
Molecular Formula: C16H28O6Ti
Formula Weight: 364.30
Flash Point: 18°(61°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.010
Refractive Index: 1.494
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Brown
Odour: Alcohol-like
UN No.: UN1219
MDL No.: MFCD00000031
Formuła:
C₁₆H₂₈O₆Ti Gęstość: 1,010 Temp. Zapłonu: 18 °C (61 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000031 Numer CAS: 17927-72-9 Numer WE (dawny EINECS): 241-866-1 Jednostka: 1219 ADR: 3,II |