Aluminum di(isopropoxide)acetoacetic ester chelate (≥9,6% Al)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 9.6% min
CAS No.: 14782-75-3
Molecular Formula: C12H23AlO5
Formula Weight: 274.3
Flash Point: 50°(122°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.05
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Alcohol-like
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00135521
Formuła:
C₁₂H₂₃AlO₅ Gęstość: 1,05 Temp. Zapłonu: 50 °C (122 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00135521 Numer CAS: 14782-75-3 Numer WE (dawny EINECS): 238-851-7 ADR: 3,III |