Drukuj
platyna 0,5% on alumina, pellets 2.7-3.3 mm (0.11-0.13 in), reduced
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Platinium
89106.14 89106.22 89106.36
89106.14EA 1230 PLN
89106.14 89106.22 89106.36
platyna 0,5% on alumina, pellets 2.7-3.3 mm (0.11-0.13 in), reduced
platyna
CAS No.: 7440-06-4 MDL No.: MFCD00011179
Applications: Selective hydrogenations; gas purifications: e.g. Oxidation of carbon monoxide to carbon dioxide, hydrogen removal from oxygen or carbon dioxide
Formuła: Pt
MW: 195.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 3827
Temp. topnienia: 1769
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011179
Numer CAS: 7440-06-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-691-6
Klasyfikacja Merck : 12,07689