Amberlyst® 15 (H) ion exchange resin
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
89079.18
89079.30
89079.A1
89079.18EA
258
PLN
89079.18
89079.30
89079.A1
Amberlyst® 15 (H) ion exchange resin
Amberlyst® 15 (H)
CAS No.: 39389-20-3
Molecular Formula: Styrene-DVB; Strongly acidic macroreticular resin
Physical Form: Beads
Appearance: Pale brown
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00145841
Formuła:
(C₁₀H₁₀·C₈H₈O₃S)x Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00145841 Numer CAS: 39389-20-3 |