Tetraammineplatinum(II) nitrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
88960.03
88960.06
88960.03EA
1460
PLN
88960.03
88960.06
Tetraammineplatinum(II) nitrate
Tetraammineplatinum(II) nitrate
CAS No.: 20634-12-2
Molecular Formula: H12N6O6Pt
Formula Weight: 387.21
Physical Form: Powder/chunks
Appearance: White
Melting Point: 262° dec.
UN No.: UN1477
MDL No.: MFCD00011624
Formuła:
H₁₂N₆O₆Pt Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011624 Numer CAS: 20634-12-2 Numer WE (dawny EINECS): 243-929-9 ADR: 5.1,III |