Lithium trifluoroacetate monohydrate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
88938.09
88938.18
88938.09EA
380
PLN
88938.09
88938.18
Lithium trifluoroacetate monohydrate ≥97%
Lithium trifluoroacetate monohydrate
Purity: 97%
CAS No.: 2923-17-3
Molecular Formula: C2F3LiO2.H2O
Formula Weight: 137.97 (119.96anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00149663
Formuła:
C₂F₃LiO₂·H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149663 Numer CAS: 2923-17-3 Numer WE (dawny EINECS): 220-878-0 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,II |