Drukuj
Amoniak roztwór concentrate for dilution to 0.1 N in aqueous solution, Acculute™ standard volumetric solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Amoniak
88576.LQ 88576.LS
88576.LQEA 535 PLN
88576.LQ 88576.LS
Amoniak roztwór concentrate for dilution to 0.1 N in aqueous solution, Acculute™ standard volumetric solution
Amoniak roztwór
One unit makes one liter of 0.1N solution after dilution.
Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Ammonia-like
Formuła: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066650
Numer CAS: 1336-21-6
Numer WE (dawny EINECS): 215-647-6