Iron nickel oxide, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
88530.09
88530.18
88530.09EA
535
PLN
88530.09
88530.18
Iron nickel oxide, tech.
Iron nickel oxide
CAS No.: 12168-54-6
Molecular Formula: NiFe2O4
Formula Weight: 234.39
Physical Form: Powder
Density: 5.368
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016254
Formuła:
NiFe₂O₄ Gęstość: 5,368 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016254 Numer CAS: 12168-54-6 Numer WE (dawny EINECS): 235-335-3 |