Titanium nickel composite (70:30), proszek -325 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
88384.22
88384.36
88384.22EA
1920
PLN
88384.22
88384.36
Titanium nickel composite (70:30), proszek -325 mesh
Titanium nickel composite
Molecular Formula: Ti:Ni; 70:30 wt%
Sensitivity: Air Sensitive
UN No.: UN3089
MDL No.: MFCD02091734
Formuła:
Ti:Ni Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02091734 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,II |