Drukuj
Sodium cyclopentadienide 2-3 M in THF
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
88300.JQ 88300.JT
88300.JQEA 570 PLN
88300.JQ 88300.JT
Sodium cyclopentadienide 2-3 M in THF
Sodium cyclopentadienide
CAS No.: 4984-82-1 Molecular Formula: C5H5Na Formula Weight: 88.09 Flash Point: -17°(1°F) Physical Form: Liquid Density: 0.938 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Pink to red Odour: Ether-like UN No.: UN3399 MDL No.: MFCD00012161
Applications: Reagent for the preparation of metallocenes
Formuła: C₅H₅Na
Gęstość: 0,938
Temp. Zapłonu: –17 °C (1 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012161
Numer CAS: 4984-82-1
Numer WE (dawny EINECS): 225-636-8
Jednostka: 3399
ADR: 4.3,II