Iron nitride
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
88198.14
88198.22
88198.14EA
1750
PLN
88198.14
88198.22
Iron nitride
Iron nitride
CAS No.: 37245-77-5
Molecular Formula: FexN (x=2-4)
Physical Form: -325 Mesh Powder
MDL No.: MFCD00134717
Formuła:
Fe_x N (x=2-4) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134717 Numer CAS: 37245-77-5 |