Zinc tetrafluoroborate hydrate (≥18% Zn)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
85124.18
85124.30
85124.09
85124.18EA
643
PLN
85124.18
85124.30
85124.09
Zinc tetrafluoroborate hydrate (≥18% Zn)
Zinc tetrafluoroborate hydrate
CAS No.: 27860-83-9
Molecular Formula: Zn(BF4)2.xH2O
Formula Weight: 238.98(anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
UN No.: UN3260
MDL No.: MFCD00150371
Formuła:
Zn(BF₄)₂·xH₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150371 Numer CAS: 27860-83-9 Numer WE (dawny EINECS): 237-534-0 ADR: 8,III |