Titanium(IV) 2-ethylhexyloxide ≥95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 95%
CAS No.: 1070-10-6
Molecular Formula: C32H68O4Ti
Formula Weight: 564.79
Flash Point: 71°(160°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.926
Refractive Index: 1.482
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Pale yellow
Melting Point:
Formuła:
C₃₂H₆₈O₄Ti Temp. Wrzenia: 194 °C (0,25 mmHg) Temp. topnienia: < –25 °C Gęstość: 0,926 Temp. Zapłonu: 71 °C (160 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015264 Numer CAS: 1070-10-6 Numer WE (dawny EINECS): 213-969-1 |