tlenek żelaza (III) ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Ferric oxide, Ferric Oxide, (iron(III) oxide), Diiron trioxide
47247.A1
47247.18
47247.30
47247.A1EA
6330
PLN
47247.A1
47247.18
47247.30
tlenek żelaza (III) ≥99.9% (metals basis)
tlenek żelaza (III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 1309-37-1
Molecular Formula: Fe2O3
Formula Weight: 159.69
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Melting Point: 1565°
MDL No.: MFCD00011008
Formuła:
Fe₂O₃ MW: 159.69 g/mol Temp. topnienia: 1565 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011008 Numer CAS: 1309-37-1 Numer WE (dawny EINECS): 215-168-2 Klasyfikacja Merck : 14,4028 |